1-Methyl-2-pyridon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M78259-100G M78259-25G
SIALM78259-100GEA 383 EUR InStock
SIALM78259-100G SIALM78259-25G
1-Methyl-2-pyridon, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-pyridon
Formel: C₆H₇NO
MW: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 250
Melting Pt: 33
Dichte: 1.1321 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00006520
CAS-Nummer: 694-85-9
EINECS: 211-777-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge