Benzylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
72351-100ML 72351-500ML
SIAL72351-100MLEA 94.1 EUR InStock
SIAL72351-100ML SIAL72351-500ML
Benzylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Benzylnicotinat
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Siedepunkt: 179…180 °C (8 hPa)
Melting Pt: 24 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00023584
CAS-Nummer: 94-44-0
EINECS: 202-332-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge