2,2′-Bipyridin ACS, GR_grade analysis_for, Iron(II) and Molybdenum_Reagent, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ100
1.03098.0005 1.03098.0025
1.03098.0005EA 56.7 EUR InStock
1.03098.0005 1.03098.0025
2,2′-Bipyridin ACS, GR_grade analysis_for, Iron(II) and Molybdenum_Reagent, Supelco®
2,2'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
MW: 156.19 g/mol
Siedepunkt: 273
Melting Pt: 70…72 °C
Dichte: 1.326 g/cm³ (–150 °C)
Flash-Pt: 121
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006212
CAS-Nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03382
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (perchloric acid titration) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point 70 - 72 °C
Absorbance of solution (50% w/v; methanol) conforms
Sensitivity (to ferrous ion) passes test
Flash Point 121 °C
pH 7.5 (5 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge