1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
235733-100G 235733-25G
SIAL235733-100GEA 133 EUR InStock
SIAL235733-100G SIAL235733-25G
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
Formel: C₄H₁₄OSi₂
MW: 134.33 g/mol
Siedepunkt: 71
Dichte: 0.7555 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008256
CAS-Nummer: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge