1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS09700.10 SILS09700.25 SILS09700.100
SILNSILS09700.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS09700.10 SILNSILS09700.25 SILNSILS09700.100
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan
Formel: C₆H₂₀O₂Si₃
MW: 208.48 g/mol
Siedepunkt: 128
Melting Pt: –67 °C
Dichte: 0.8246 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039788
CAS-Nummer: 1189-93-1
EINECS: 214-716-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge