2-Brom-3-methylthiophen
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SPB08396.1 SPB08396.10
MAYBSPB08396.1EA 0 EUR InStock
MAYBSPB08396.1 MAYBSPB08396.10
2-Brom-3-methylthiophen
2-Bromo-3-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
MW: 177.06 g/mol
Siedepunkt: 14…16 °C (0.3 mmHg)
Dichte: 1.5844 g/cm³ (17.5 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00059741
CAS-Nummer: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge