2-Brom-5-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
515485-1G 515485-5G
SIAL515485-1GEA 0 EUR InStock
SIAL515485-1G SIAL515485-5G
2-Brom-5-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
MW: 177.06 g/mol
Siedepunkt: 178
Melting Pt: 58
Dichte: 1.5529 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00130103
CAS-Nummer: 765-58-2
EINECS: 212-151-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge