1-Brom-3,5-dimethyladamantan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
187844-25G 187844-5G
SIAL187844-25GEA 68.2 EUR InStock
SIAL187844-25G SIAL187844-5G
1-Brom-3,5-dimethyladamantan, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3,5-dimethyladamantan
Formel: C₁₂H₁₉Br
MW: 243.19 g/mol
MDL Number: MFCD00077197
CAS-Nummer: 941-37-7
EINECS: 213-378-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge