Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ IXSelect
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17-3714-11 17-3714-12
GEHE17-3714-11EA 1052 EUR InStock
GEHE17-3714-11 GEHE17-3714-12
Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ IXSelect
Chromatographiesäulen
HiTrap™ IXSelect-Säulen sind mit IXSelect-Harz für Screenings und Proteinreinigungen im kleinen Maßstab mittels Affinitätschromatographie vorgepackt.
  • IXSelect ist ein Hochdurchsatzharz, das speziell für die Reinigung von Faktor IX-Targets aus rekombinanten Feedströmen entwickelt wurde
Säulen zum Screening von Selektivität, Bindungs- und Elutionsbedingungen sowie für Reinigungen im kleinen Maßstab.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge