Ethylmethylcarbonat 98% (durch GC)
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
752002-100ML 752002-10ML 752002-50ML
SIAL752002-100MLEA 348 EUR InStock
SIAL752002-100ML SIAL752002-10ML SIAL752002-50ML
Ethylmethylcarbonat 98% (durch GC)
Ethylmethylcarbonat
Formel: C₄H₈O₃
Dichte: 1,006 g/ml (25 °C)
Flash-Pt: 23 °C
MDL Number: MFCD00191398
CAS-Nummer: 623-53-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥97.5%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge