Salzsäure 1 mol/l (1N) volumetrische Lösung
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
181021.0716 181021.1211 181021.1214 181021.1315
APPC181021.0716EA 304 EUR InStock
APPC181021.0716 APPC181021.1211 APPC181021.1214 APPC181021.1315
Salzsäure 1 mol/l (1N) volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1,011 kg/l
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge