High visibility T-shirts, PW3, T181 Hi-Vis Vision
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
T181OBRS T181OBRXL T181OBRXXXL T181OBRM T181OBRXXL T181OBRL
PRTWT181OBRSEA 25.2 EUR InStock
PRTWT181OBRS PRTWT181OBRXL PRTWT181OBRXXXL PRTWT181OBRM PRTWT181OBRXXL PRTWT181OBRL
High visibility T-shirts, PW3, T181 Hi-Vis Vision
Arbeitskleidung
Constructed from breathable 35+ UPF rated cotton fabric which blocks 97% of UV rays combined with premium HiVisTex Pro tape, this comfort fit T-shirt is the perfect choice.
  • Moisture wicking fabric helping to keep the body warm, cool and dry
  • Lightweight flexible HiVisTex Pro segmented reflective tape for increased visibility
  • Crew neck
  • Side vents for added comfort
  • 1 pocket for secure storage
Shell Fabric: 55% Cotton, 45% Polyester
Knit: 175 g
Zertifizierungen: EN ISO 20471 Class 2, RIS-3279-TOM ISSUE 1 (orange only)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..