Warnschutz-Regenjacken, PW3, T400 Vision Hi-Vis
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
T400YBR5XL T400YBR6XL T400YBRS T400YBRXXXL T400YBRXXL T400YBR4XL T400YBRM T400YBRL T400YBRXL T400OBRS T400OBRXXL T400OBRXL T400OBRL T400OBRM T400OBRXXXL T400OBR4XL
PRTWT400YBR5XLEA 122 EUR InStock
PRTWT400YBR5XL PRTWT400YBR6XL PRTWT400YBRS PRTWT400YBRXXXL PRTWT400YBRXXL PRTWT400YBR4XL PRTWT400YBRM PRTWT400YBRL PRTWT400YBRXL PRTWT400OBRS PRTWT400OBRXXL PRTWT400OBRXL PRTWT400OBRL PRTWT400OBRM PRTWT400OBRXXXL PRTWT400OBR4XL
Warnschutz-Regenjacken, PW3, T400 Vision Hi-Vis
Arbeitskleidung
Mit der modischen und funktionellen Regenjacke heben Sie sich von der Masse ab. Hergestellt aus 300D Oxford PU-beschichtetem, schmutzabweisendem Gewebe gefertigt, verfügt diese Jacke über viele herausragende Eigenschaften, darunter das neue wärmereflektierende Futter, das die Wärme zurück in den Körper reflektiert und so für maximale Wärme und Komfort sorgt.
  • Leichte und flexible HiVisTex Pro segmentierte Reflexband für erhöhte Sichtbarkeit
  • Die schmutzabweisende Texpel-Oberfläche weist Schmutz und Flecken ab
  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern
  • Insulatex hält die Körperwärme, gibt maximalen Komfort
  • Steppfutter für optimale Wärmeisolation
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum plus verdeckte Handytasche
  • Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
Außenmaterial: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe, mit schmutzabweisender Oberfläche, PU-Beschichtung 190 g
Futtermaterial: 100% Polyester 60 g
Füllmaterial: 100% Polyesterwatte 170 g
Zertifizierungen: EN ISO 20471 Klasse 3, RIS-3279-TOM ISSUE 1 (NUR ORANGE), EN 343 Klasse 3:1, ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge