Buffer solution pH 10
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
03596.7020 03596.2000 03596.3000 03596.5300 03596.5020 03596.6000
KRAF03596.7020EA 0 EUR InStock
KRAF03596.7020 KRAF03596.2000 KRAF03596.3000 KRAF03596.5300 KRAF03596.5020 KRAF03596.6000
Buffer solution pH 10
Puffer pH-Puffer
This solution is a combination of 53,5 g NH₄Cl, 350 ml NH₃ solution 25% and Cu-EDTA/l used for complexometric determination of zinc.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..