SafetyWasteCaps
Lieferant: SCAT Europe
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
590-0753EA 435 EUR InStock
SCTV108134 SCTV107243 SCTV108132 SCTV107109 SCTV107923 SCTV107108 SCTV108128
SafetyWasteCaps
Für zahlreiche Gewinde- und Behältergrößen erhältlich.
  • Verschiedene Gewindegrößen
  • Beständig gegen aggressive Medien
  • Mit Anschluss für Abluftfilter
Da sie aus reinem PTFE und PE-HD hergestellt werden, sind die SafetyWasteCaps beständig gegen organische Lösungsmittel, Säuren und Laugen.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge