Mundschutz, PP
Lieferant: Xiantao Yongli
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
113-9247EA 239 EUR InStock
113-9247 113-9245 113-9246
Mundschutz, PP
Masken Reinraum-Masken
Mundschutz, 3-lagig, mit Ohrschlaufen.
  • Latexfreie Gummibänder
  • In drei verschiedenen Farben erhältlich
Äußere Lage: 18 g/m² PP
Filtermedium: 20 g/m² Meltblown-PP
Innere Lage: 25 g/m² PP
Verpackung: 50 Stück pro Spenderbox, 1000 Stück pro Karton.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge