Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Safety-Grip, Laurenzo Pu
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
766841/43 766841/44 766841/45 766841/49 766841/50 766841/36 766841/37 766841/38 766841/39 766841/40 766841/41 766841/42 766841/46 766841/47 766841/48
ELTN766841/43EA 72.9 EUR InStock
ELTN766841/43 ELTN766841/44 ELTN766841/45 ELTN766841/49 ELTN766841/50 ELTN766841/36 ELTN766841/37 ELTN766841/38 ELTN766841/39 ELTN766841/40 ELTN766841/41 ELTN766841/42 ELTN766841/46 ELTN766841/47 ELTN766841/48
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Safety-Grip, Laurenzo Pu
Schuhe und Stiefel
Strapazierfähige ESD-Sicherheitsstiefel mit Obermaterial aus robustem, atmungsaktivem Rindleder, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer Zweischichten-PU/PU-Laufsohle (Safety-Grip) (3,5 mm) mit hervorragender Rutschhemmung und selbstreinigenden Eigenschaften.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • PU-Spitzenschutz
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge