Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

p-APMSF hydrochloride ≥97% (durch argentometrische Titration), weißes Pulver, Sigma-Aldrich®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A6664-10MG A6664-50MG
SIALA6664-10MGEA 157 EUR InStock
SIALA6664-10MG SIALA6664-50MG
p-APMSF hydrochloride ≥97% (durch argentometrische Titration), weißes Pulver, Sigma-Aldrich®
p-APMSF hydrochloride
Irreversible inhibitor of serine proteases with lysine or arginine substrate specificities.

  • High-quality
  • Ready-to-screen

Effective concentration 10 to 100 μM. Frequently used to characterise newly discovered proteases.


Formel: C₈H₉FN₂O₂S·HCl
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00078902
CAS-Nummer: 74938-88-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Consistent with structure by IR or NMR
Purity (by Silver nitrate titration) ≥97%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge