SPE columns, PAH analysis, CHROMABOND® C18 PAH
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
730166 730166G
516-0687EA 285 EUR InStock
516-0687 MANA730166G
SPE columns, PAH analysis, CHROMABOND® C18 PAH
Chromatographiesäulen
CHROMABOND® C18 PAH is a special octadecyl phase for SPE analysis of PAHs from water.
  • Base material: Silica
  • Special octadecyl modification for the enrichment of PAHs
Application: Extraction of PAHs from water.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..