3-(tert-Butyldimethylsiloxy)glutaric anhydride 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H61227.14 H61227.06
H61227.14EA 249 EUR InStock
H61227.14 H61227.06
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)glutaric anhydride 95%
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)glutaric anhydride
Formel: C₁₁H₂₀O₄Si
Dichte: 1,030
MDL Number: MFCD00075235
CAS-Nummer: 91424-40-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge