Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥97%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

J15395.22 J15395.14
J15395.22EA 1012 EUR InStock
J15395.22 J15395.14
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥97%
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)


Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 40…43 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Index: 14,03376
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=0c72cc68bbc36ab17baa927731844d74085edbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (unspecified) ≥97%
Identification (FTIR) Conforms
Impurity Content, Oxidised DTT ≤1%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge