Digital thermometers, Pocket-DigiTemp
Lieferant: TFA DOSTMANN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
5020-0395 5020-0345
DOST5020-0395EA 44.1 EUR InStock
DOST5020-0395 DOST5020-0345
Digital thermometers, Pocket-DigiTemp
Thermometer Digitalthermometer
Ergonomic shaped pocket thermometers with robust insertion tip.
  • Response time: appr. 15 seconds in water
  • Available with a long (126 mm) or short (75) stem type probe
The long sensor tube is suitable for temperature measurements in liquids, food etc.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..