Dioctyl ether 99% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
249599-100G 249599-25G 249599-400G
SIAL249599-100GEA 373 EUR InStock
SIAL249599-100G SIAL249599-25G SIAL249599-400G
Dioctyl ether 99% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Dioctyl ether
Used in the preparation of11 nm sized monodisperse iron nanoparticles, cobalt ferrite nanocrystals with a particle diameter of 6 nm and CoPt-polymer nanostructured composites.
Formel: C₁₆H₃₄O
Siedepunkt: 286,..287 °C (Lit.)
Melting Pt: –7,6 °C (Lit.)
Dichte: 0,806 g/ml (25 °C) (Lit.)
MDL Number: MFCD00009563
CAS-Nummer: 629-82-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) ≥98.5%
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Refractive Index n20/D 1.433 (lit.)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge