Etiketten für Thermotransferdrucker, Typ B-425, WorkHorse™
Lieferant: Brady
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
031322 031327 031321 031328 031326 031320 030196
BRDY031322EA 137.52 EUR InStock
BRDY031322 BRDY031327 BRDY031321 BRDY031328 BRDY031326 BRDY031320 BRDY030196
Etiketten für Thermotransferdrucker, Typ B-425, WorkHorse™
Etiketten
Bedruckbare Etiketten aus Polypropylen für Thermotransferdrucker.
  • Gestanzte Etiketten werden auf Rolle geliefert
  • Enthält einige selbstklebende Materialien zur Kabelmarkierung sowie Etiketten, die mit Kopfzeilen oder Vorlagen vorgedruckt sind
  • Wird mit separatem Farbband geliefert, nicht im selben Gehäuse wie das Band/die Hüllen
Dieses Material und das entsprechende Band sind UL- und CSA-zugelassen. Das geeignete Farbband finden Sie in der empfohlenen Farbbandserie.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..