Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Eisen(II)sulfat -Lösung 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur.

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

25014.3000 25014.4000 25014.5400
KRAF25014.3000EA 147 EUR InStock
KRAF25014.3000 KRAF25014.4000 KRAF25014.5400
Eisen(II)sulfat -Lösung 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur.
Eisen(II)sulfat


Formel: FeO₄S
MW: 151.91 g/mol
MDL Number: MFCD00011014
CAS-Nummer: 7720-78-7
UN: 3264
ADR: 8.1 III
Merck Index: 12,04105
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge