Poly(vinylsulphonic acid) sodium salt 30% (w/w) in Wasser, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
278424-1L 278424-250ML
SIAL278424-1LEA 442 EUR InStock
SIAL278424-1L SIAL278424-250ML
Poly(vinylsulphonic acid) sodium salt 30% (w/w) in Wasser, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Poly(vinylsulphonic acid) sodium salt
Formel: (C₂H₃NaO₃S)n
Dichte: 1.267 g/mL (25 °C)
MDL Number: MFCD00084471
CAS-Nummer: 9002-97-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Yellow to Amber
Appearance (Form) Liquid
Residue on Evaporation 25.0 - 35.0 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge