Revised B/N surrogate mix
Lieferant: RESTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
31887 31887.15 31887.25 31888.15 31888.25 31889.15 31889.25 31888 31889
REST31887EA 66 EUR InStock
REST31887 REST31887.15 REST31887.25 REST31888.15 REST31888.25 REST31889.15 REST31889.25 REST31888 REST31889
Revised B/N surrogate mix
Standards Organische Standards
This mix contains four components (2-fluorobiphenyl, nitrobenzene-d5, p-terphenyl-d14, pyrene-d10).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge