Ethylencarbonat zS
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
8.44011.0100 8.44011.1000
8.44011.0100EA 30.6 EUR InStock
8.44011.0100 8.44011.1000
Ethylencarbonat zS
Ethylencarbonat
  • pH 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C)
Formel: C₃H₄O₃
MW: 88.06 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 36
Dichte: 1.32 g/cm³ (40 °C)
Flash-Pt: 143 °C
MDL Number: MFCD00005382
CAS-Nummer: 96-49-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge