Natriumcarbonat-Decahydrat 99,5-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
13414-1KG 13414-50KG 13414-2.5KG 13414.9050 13414-6X1KG
13414-1KGEA 55.98 EUR InStock
13414-1KG 13414-50KG 13414-2.5KG HONE13414.9050 13414-6X1KG
Natriumcarbonat-Decahydrat 99,5-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, Fluka™
Natriumcarbonat-Decahydrat
Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Melting Pt: 32 °C
Dichte: 1,460 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149178
CAS-Nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (excluding dried substance) 99.5 - 100.5 %
Assay of Na₂CO₃ 36.7 - 40.0 %
Loss on drying 55.0 - 65.0 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Appearance of the solution complying
Alkali hydroxide, -bicarbonates complying
Residual solvents complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge