Natriumhydroxid 0.5 M NaOH (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
71424-1L 71424-55L
71424-1LEA 87.34 EUR InStock
71424-1L HONC71424-55L
Natriumhydroxid 0.5 M NaOH (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: >100 °C (1,013 hPa)
Dichte: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Appearance of the substance complying
Assay 0.499 - 0.501 mol/l
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge