Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L, 0.1 M NaOH (0.1 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
38210-6X1EA 38210-1EA
38210-6X1EAEA 206.38 EUR InStock
38210-6X1EA 38210-1EA
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L, 0.1 M NaOH (0.1 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Concentrate for 1 L standard solution
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Melting Pt: –10–14 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge