Schwefelsäure 95-97%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
07208-50KG 07208.9050 07208-1L 07208-2.5L 07208-2.5L-GL 07208-4X2.5L 07208-4X5L 07208-5L 07208-6X1L 07208-4X2.5L-G
07208-50KGEA 277.89 EUR InStock
07208-50KG HONE07208.9050 07208-1L 07208-2.5L 07208-2.5L-GL 07208-4X2.5L 07208-4X5L 07208-5L 07208-6X1L 07208-4X2.5L-GL
Schwefelsäure 95-97%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Fluka™
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Siedepunkt: 310 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: –14…–10 °C
Dichte: 1,840 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 95.0 - 97.0 %
Residue on ignition Max. 0.0005 %
Arsenic (As) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Chromium (Cr) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 1 ppm
Nitrate (NO₃) complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge