Schwefelsäure 95,0-97,0%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO für die Bestimmung von Quecksilber, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
30743-50KG 30743-50KG 30743.9050 30743-1L 30743-2.5L 30743-2.5L-GL 30743-4X2.5L 30743-4X2.5LGL 30743-4X5L 30743-5L 30743-6X1L 30743-4X2.5L-G 30743-1L-GL 30743-185L
30743-50KGEA 403.5 EUR InStock
30743-50KG HWOL30743-50KG HONE30743.9050 30743-1L 30743-2.5L 30743-2.5L-GL 30743-4X2.5L 30743-4X2.5LGL 30743-4X5L 30743-5L 30743-6X1L 30743-4X2.5L-GL 30743-1L-GL HONC30743-185L
Schwefelsäure 95,0-97,0%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO für die Bestimmung von Quecksilber, Fluka™
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –14…–10 °C
Dichte: 1.840 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08974
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure 1 mmHg ( 146 °C)
Assay 95.0 - 97.0 %
Residue on ignition Max. 5 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 2 ppm
Silver (Ag) Max. 0.000002 %
Aluminium (Al) Max. 0.000005 %
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Barium (Ba) Max. 0.000005 %
Beryllium (Be) Max. 0.000001 %
Bismuth (Bi) Max. 0.000005 %
Calcium (Ca) Max. 0.00002 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000002 %
Cobalt (Co) Max. 0.000001 %
Chromium (Cr) Max. 0.000005 %
Copper (Cu) Max. 0.000001 %
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.000005 %
Mercury (Hg) Max. 0.005 ppm
Potassium (K) Max. 0.00001 %
Lithium (Li) Max. 0.000001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.000005 %
Manganese (Mn) Max. 0.000001 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.000002 %
Sodium (Na) Max. 0.00005 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.000002 %
Strontium (Sr) Max. 0.000002 %
Titanium (Ti) Max. 0.00001 %
Thallium (Tl) Max. 0.000005 %
Vanadium (V) Max. 0.000001 %
Zinc (Zn) Max. 0.000005 %
Zirconium (Zr) Max. 0.00001 %
Chloride (Cl) Max. 0.1 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.2 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.00005 %
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.0002 %
APHA Max. 10
KMnO₄ reducing matter (as SO₂) Max. 2 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..