Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Strontiumnitrat ≥99,0% (durch komplexometrische Analyse), Puriss. p.a. ACS, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

31633-50KG 31633.9050
31633-50KGEA 4664.02 EUR InStock
31633-50KG HONE31633.9050
Strontiumnitrat ≥99,0% (durch komplexometrische Analyse), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Strontium nitrate


Formel: Sr(NO₃)₂
MW: 211.63 g/mol
Siedepunkt: 645
Melting Pt: 645 °C
Dichte: 2.980 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011248
CAS-Nummer: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08926
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) Min. 99.0 %
Loss on drying (105°C, 4 h) Max. 0.1 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 7.0
In H₂O insoluble matter (10% solution) Max. 0.01 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Zinc (Zn) Max. 0.0002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Mg and alkali salts (SO₄) Max. 0.15 %
Appearance complying

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge