ortho-Borsäure 99,5-100,5%, Pulver, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11607-25KG 11607.9025 11607-1KG 11607-2.5KG
11607-25KGEA 368.66 EUR InStock
11607-25KG HONE11607.9025 11607-1KG 11607-2.5KG
ortho-Borsäure 99,5-100,5%, Pulver, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Melting Pt: 171 °C
Dichte: 1,510 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=a93c66bb765106303a79d959711584a74629103a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.5 - 100.5 %
Loss on drying (over silicagel, 5h) Max. 0.5 %
pH (3,3 %, 20 °C) 3.8 - 4.8
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.04 %
Organic matter complying
Residual solvents complying
Solubility in C₂H₅OH complying
Appearance of the solution complying
Completeness of the solution complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge