Dimethylsulfoxid, getrocknet ≥99,9%, Puriss. p.a. (≤0.02% H₂O), Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
34943-1L 34943-2.5L 34943-6X1L
34943-1LEA 157.5 EUR InStock
34943-1L 34943-2.5L 34943-6X1L
Dimethylsulfoxid, getrocknet ≥99,9%, Puriss. p.a. (≤0.02% H₂O), Riedel-de Haën™
Dimethylsulfoxid
Beilstein Number: 506008
RTECS Number: PV6210000
UNSPSC Code: 12191602
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C
Melting Pt: 18,5 °C
Dichte: 1,104 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 28,5 %(V)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=d0727d3220885f6adab5f099d9fd3b4de38d5710&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density 2.7 (vs air)
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
Total bacterial value Max. 100 KBE/ml
Endotoxin limit (LAL) Max. 10 EU/ml
Refractive Index n20/D 1.479 (lit.)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..