tert-Butylmethylether ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
20256-2.5L 20256-1L 20256-202.7L
20256-2.5LEA 133.88 EUR InStock
20256-2.5L 20256-1L HONC20256-202.7L
tert-Butylmethylether ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
tert-Butylmethylether
Beilstein Number: 1730942
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Siedepunkt: 55,3 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: -109 °C
Dichte: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: -28 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=b1aeff56d6e354e402e4eb67a164ec8ddd884ae7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.5 %
Density (20°C) 0.736 - 0.744 g/ml
Refractive index (n 20/D) 1.362 - 1.376
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.005 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.0005 %
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Autoignition Temperature 705 °F
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..