Kaliumdihydrogenphosphat, wasserfrei 98-100,5% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von NF, Ph. Eur., E340, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
04243-1KG 04243-5KG 04243-50KG 04243.9050 04243-4X5KG 04243-6X1KG
04243-1KGEA 82.71 EUR InStock
04243-1KG 04243-5KG 04243-50KG HONE04243.9050 04243-4X5KG 04243-6X1KG
Kaliumdihydrogenphosphat, wasserfrei 98-100,5% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von NF, Ph. Eur., E340, Fluka™
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Siedepunkt: 100 Zers. (beim Erhitzen)
Melting Pt: 253 °C
Dichte: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 98.0 - 100.5 %
Loss on drying (130°C) Max. 1.0 %
Loss on drying (105°C, 4 h) Max. 1.0 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
pH (5 %, 20°C) 4.2 - 4.5
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Cadmium (Cd) Max. 1 ppm
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.1 %
Lead (Pb) Max. 1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Fluoride (F) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.04 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge