Zinksulfat Heptahydrat 99,0-103,0%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
14455-1KG 14455.9025
14455-1KGEA 59.14 EUR InStock
14455-1KG HONE14455.9025
Zinksulfat Heptahydrat 99,0-103,0%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Zinksulfat Heptahydrat
Formel: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287.54 g/mol
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 1.96 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149894
CAS-Nummer: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
Merck Index: 12,10293
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 103.0 %
pH (5 %, 20°C) 4.4 - 5.6
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 2 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Mercury (Hg) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 4 ppm
Selenium (Se) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Appearance of the solution complying
Alkalis/earth alkalis (as SO₄) Max. 0.5 %
Acidity complying
Residual solvents complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..