Quarzsand 50-70 mesh, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
274739-1KGEA 97.45 EUR InStock
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
Quarzsand 50-70 mesh, Fluka™
Quarzsand
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2,210 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 1,710 °C
Dichte: 2,650 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Particle Size 50-70 mesh
Appearance complying
Granulation 0.21-0.3 mm Min. 85 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge