Mineral spirits standards (unweathered)
Lieferant: RESTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
31225 31260
REST31225EA 50 EUR InStock
REST31225 REST31260
Mineral spirits standards (unweathered)
Standards Mineralölindustrie-Standards
This standard is manufactured using the Type 1 mineral spirit.
There are four general types of mineral spirits, classified according to boiling point range (BPR):
Type I (Stoddard solvent) BPR 149 to 182 °C
Type II (high fl ash point) BPR 177 to 196 °C
Type III (odorless) BPR 149 to 196 °C
Type IV (low dry point) BPR 149 to 174 °C.
Zertifizierungen: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..