GC-Säulen, Rt®-608 (gepackt)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
80221-840 80220-800 80220-810 80220-820 80220-830 80220-840 80220-870 80221-800 80221-810 80221-820 80221-830
REST80221-840EA 0 EUR InStock
REST80221-840 REST80220-800 REST80220-810 REST80220-820 REST80220-830 REST80220-840 REST80220-870 REST80221-800 REST80221-810 REST80221-820 REST80221-830
GC-Säulen, Rt®-608 (gepackt)
Chromatographiesäulen
Optimiert für die Pestizidanalyse gemäß der US-amerikanischen EPA-Methode 608.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge