Kapillarsäulen, OPTIMA® 35 MS
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
726154.30 726154.60 726157.30 726157.60
MANA726154.30EA 680 EUR InStock
MANA726154.30 MANA726154.60 MANA726157.30 MANA726157.60
Kapillarsäulen, OPTIMA® 35 MS
Chromatographiesäulen
Mittelpolare Silarylen-GC-Phase mit geringer Blutung.
  • Ideal für Ionenfallen-MS-Detektoren
  • Empfohlen für Umweltanalysen, Ultraspurenanalysen, EPA-Methoden, Pestizide, PCBs, Lebensmittel- und Arzneimittelanalysen, auch als Referenzsäule in Kombination mit 1 MS- oder 5 MS-Säulen
  • Maximale Temperatur für isothermen Betrieb 360 °C
  • Maximale Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 370 °C
Die Selektivität ist analog zu Phasen mit 35% Phenyl und 65% Methylpolysiloxan.
Der USP-Code G42 entspricht in etwa USP G28/G32.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge