Polycytidylsäure – Agarose
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
P9827-1G P9827-250MG
SIALP9827-1GEA 1170 EUR InStock
SIALP9827-1G SIALP9827-250MG
Polycytidylsäure – Agarose
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Polycytidylsäure-Agarose wird in der Proteinchromatographie, Affinitätschromatographie und Spezialharzen verwendet.
Polycytidylsäure wird verwendet, um die bevorzugte Induktion von Apoptose in der Regenbogenforellen-Makrophagen-Zelllinie zu untersuchen und außerdem zwei Analysemethoden für die humane sekretorische Ribonuklease zu entwickeln.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge