Teststreifen, Dialyse, Peroxide, DiaQuant®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
932002 932007
MANA932002EA 32.1 EUR InStock
MANA932002 MANA932007
Teststreifen, Dialyse, Peroxide, DiaQuant®
Umwelt-Prüfkits
Die DiaQuant® Produktlinie ist speziell für die Dialyse entwickelt worden, um Zulauf- bzw. Ausspülwasser zu testen und um vorgeschriebene Konzentrationen von Desinfektionsmitteln, z.B. bei der Aufbewahrung von Dialysatoren, abzusichern. Alle Teste sind einfach und sicher, erfordern kein Mixen von Chemikalien und verursachen keinerlei Verschmutzungen. Die bewährte Technologie gewährleistet zuverlässige und genaue Testergebnisse und sorgt somit für sichere Rahmenbedingungen für Ihre Patienten.
  • Ergebnisse innerhalb von Sekunden: Einfach eintauchen, warten und anhand der mehrstufigen Farbskala ablesen
  • Unmittelbar gebrauchsfertig: Für die Analyse wird kein weiteres Zubehör benötigt
  • Sichere Ergebnisse: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
In der Dialyse sind verlässliche Qualitäts- und Wasserkontrollen für die Sicherheit der Patienten unabdingbar. Genaue und schnelle Tests sind außerdem wichtig, um den effizienten und reibungslosen Betrieb eines Dialysezentrums zu gewährleisten.
Abstufung Diaquant Peroxid S: 0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 ppm H₂O₂
Abstufung Diaquant Peroxid 0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 ppm H₂O₂
Farbumschlag: weiß → blau
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge