Quantitatives fluorometrisches Peptid-Assay, Pierce™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
23290 88378
PIER23290EA 548 EUR InStock
PIER23290 PIER88378
Quantitatives fluorometrisches Peptid-Assay, Pierce™
Tests Proteintests
Das Thermo Scientific™ Pierce™ quantitative Fluoreszenz-Peptidassay ist ein empfindliches Misch-und-Mess-Fluoreszenz-Mikrotiterplattenassay für die quantitative Messung von Peptiden und Peptidmischungen.
  • Empfindlich – Präziser Nachweis von Einzelpeptiden oder Peptidmischungen von nur 5,0 μg/ml
  • Robust – Assay-Leistung nach strengen Kriterien geprüft, sowohl an Peptiden als auch an Peptid-Verdaumischungen
  • Robuster Peptid-Verdaustandard – Kit enthält einen validierten Peptid-Verdaustandard zur besseren Reproduzierbarkeit der Quantifizierung
  • Kompatibel – Funktioniert mit einer Vielzahl von Reagenzien, auch solchen, die in der Massenspektrometrie für die Probenvorbereitung verwendet werden
  • Praktisch – Einfaches Misch-und-Mess-Format und stabiles Fluoreszenzsignal, das schon nach 5 Minuten bis zu mehreren Stunden abgelesen werden kann
Zu den Reagenzien des Pierce quantitativen Fluoreszenz-Peptidassays gehören Peptidassay-Puffer, ein fluoreszierendes Peptid-Markierungsreagenz und ein Peptid-Verdauassay-Standard für die quantitative Messung von Peptidkonzentrationen. Bei diesem Assay werden die Peptide speziell am N-Terminus mittels eines amin-reaktiven fluoreszierenden Reagenzes markiert; die fluoroszenzmarkierten Peptide werden mit ex390/em475 nachgewiesen.
Aufgrund des Markierungsmechanismus des Fluoreszenz-Assay-Reagenzes eignet sich dieser Assay für die quantitative Messung von synthetischen Peptiden sowie von Peptid-Verdaumischungen. Ein qualitativ hochwertiger Peptidverdau-Referenzstandard zur Erzeugung von linearen Standardkurven und als Kalibrierkontrolle für verbesserte Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ist im Lieferumfang enthalten. Dieser sensible Assay erfordert nur 10 μl Probe, erzeugt eine lineare Reaktion mit zunehmenden Peptidkonzentrationen (5 bis 1000 μg/ml) und ergibt eine stabile finale Fluoreszenz, die in nur fünf Minuten detektiert werden kann.
Anwendungen:
Empfohlen für die Verwendung mit Peptidmischungen und synthetischen Peptiden mit einem nicht blockierten N-Terminus (amino-terminus-markierte Peptide, z. B. TMT-markierte Peptide, sind mit diesem Assay nicht kompatibel)
Normalisierung von Probenkonzentrationen für nachgelagerte quantitative Anwendungen
Normalisierung von Probenladevolumen für LC-, MS- und LC/MS-Anwendungen
Messung der Rückgewinnung nach Peptid-Aufreinigungsverfahren
Lagerung: 2 bis 8 °C
Zubehörinformationen: Thermo Scientific™ 96-Well-Mikrotiterplatten werden aus qualitativ hochwertigem Polystyrol hergestellt und sind hochbindend mit schwarzen, flachen Well-Böden für Fluoreszenz-Assays.
Bestellinformation: Kit enthält fluorometrisches Peptidassay-Reagenz, 4 x 2,5 ml; fluorometrischer Peptidassay-Puffer, 50 ml; Standard für Peptidverdau-Assay, 1,5 ml.
Achtung! Bitte beachten: Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge