β-D-Glucose ≥98%, kristalliner Feststoff
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
16775-10 16775-25
CAYM16775-10EA 50 EUR InStock
CAYM16775-10 CAYM16775-25
β-D-Glucose ≥98%, kristalliner Feststoff
β-D-Glucose
Formel: C₆H₁₂O₆
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063989
CAS-Nummer: 492-61-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥98%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge