Zertifizierte Thermometer
Lieferant: ALLA ATELIERS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
566A100 568J100 568K050 5680J100QPEU4 5680J100QPEU5 5680J100QPEU6 5660A100QPEU4 5660A100QPEU5 5660A100QPEU6
ALLA566A100EA 198 EUR InStock
ALLA566A100 ALLA568J100 ALLA568K050 ALLA5680J100QPEU4 ALLA5680J100QPEU5 ALLA5680J100QPEU6 ALLA5660A100QPEU4 ALLA5660A100QPEU5 ALLA5660A100QPEU6
Zertifizierte Thermometer
Thermometer Analoge Thermometer
Diese zertifizierten Thermometer werden aus Typ N 16 Kalknatronglas mit einem Durchmesser von ~6 bis 7 mm hergestellt.
  • Feine, leicht ablesbare Graduierungslinien
  • Standardisierte gelbe Farbe des Glases sorgt für bessere Ablesbarkeit als auf weißem Hintergrund
  • MRA-anerkannte Kalibrierzertifikate
Die Graduierung wird aufgedruckt und mit einem speziellen Verfahren in das Glas eingeschmolzen, was die Graduierung äußerst beständig gegen Chemikalien macht, mit Ausnahme von Flusssäure und heißem Natriumcarbonat (in geringerem Maße), da diese beiden Produkte das Glas angreifen. Die Thermometer sind für ganz eintauchend justiert.
Die Thermometer haben eine Öse zum Aufhängen und eine Ausdehnungskammer für Temperaturen, die die Temperatur des Thermometers übersteigen.
Bestellinformation: Können auf Wunsch mit Rückführbarem Kalibrierzertifikat 'EU' oder Offiziellem Kalibrierzertifikat 'EO' geliefert werden.
Lieferumfang: Lieferung mit Konformitäts- und Rückführbarkeitszertifikat.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge