HRP-Chemilumineszenz-Substrat, UptiLight™
Lieferant: UPTIMA INTERCHIM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
98490A 98490C
UPTI98490AEA 0 EUR InStock
UPTI98490A UPTI98490C
HRP-Chemilumineszenz-Substrat, UptiLight™
Elektrophorese-Reagenzien Western Blotting Reagents
UptiLight™ liefert ein HRP-Chemilumineszenz-Substrat in optimierter Formulierung für Western-Blotting- (und ELISA-) Anwendungen. UptiLight™HS HRP ist hochsensitiv mit geringem Hintergrund und ist kostengünstig – ideal für standardmäßige Western-Blotting-Anwendungen.
  • Hohe Auflösung
  • Schnelle Signalentwicklung und breiterer dynamischer Messbereich
  • Lange Signaldauer
Bereiten Sie die Arbeitslösung vor, indem Sie 1 Teil Reagenz A mit 1 Teil Reagenz B mischen. Zum vollständigen Bedecken des Blots reichen üblicherweise 0,111 ml/m², d.h. 4 ml/Miniblot, aus. Gut vermischen und vor Licht schützen. Auf Raumtemperatur bringen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge