Rapid resolution high definition (RRHD) columns, ZORBAX® 300SB
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
857750-909 857750-944 858750-909 858750-944 858750-901 857750-901 858750-902 858750-906 857750-902 857750-906 863750-902 965600-944
HEWL857750-909EA 928 EUR InStock
HEWL857750-909 HEWL857750-944 HEWL858750-909 HEWL858750-944 HEWL858750-901 HEWL857750-901 HEWL858750-902 HEWL858750-906 HEWL857750-902 HEWL857750-906 HEWL863750-902 HEWL965600-944
Rapid resolution high definition (RRHD) columns, ZORBAX® 300SB
Chromatographiesäulen
300StableBond-Säulen sind für einen optimalen Einsatz bei niedrigen pH-Werten ausgelegt.
Bei pH-Wert 6-8 wird die höchste Säulenstabilität für alle auf Kieselgel basierenden Säulen durch eine Betriebstemperatur von < 40 °C und niedrige Pufferkonzentrationen von 0,01-0,02 M erreicht.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge